Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Flasche
Artikelnummer. 16631076 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16631076 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16631076 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 219900701
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
  • Ideal zur Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
  • Die Erhöhung der Anzahl der GL 45-Einlässe an den Flaschen bietet zusätzlichen Komfort: Ein zusätzlicher seitlicher Hals ermöglicht die Zugabe von zusätzlichem Lösungsmittel, ohne die Hauptkappe zu berühren.
  • Praktisch – seitlicher Hals ermöglicht das Befüllen mit Lösungsmitteln ohne Entfernen der Hauptauslasskappe
  • Sicherer – Flaschen mit Kappen reduzieren das Risiko des Entweichens oder Verschüttens flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
  • Kompatibel – GL 45-Gewinde passen für Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für HPLC-Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3 mit einem sehr niedrigen Profil von extrahierbaren anorganischen Ionen
  • Durchsichtiges DURAN™ ist ein Borosilikatglas Typ 3.3 gemäß der internationalen Norm ISO 3585 und wird als Typ I, Klasse A Borosilikatglas mit geringer Expansion gemäß ASTM-E438-1992 klassifiziert
  • Nützliche Kapazität von 2 Litern
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Haltbare weiße Emaille-Volumengraduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Reinigung Kompatibel mit Labor-Waschmaschinen
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reservoirs für mobile Phasen für HPLC, Reagenzienversorgung für Liquid-Handling-Systeme und Analysatoren
Enthält GL 45, seitlicher Hals, zwei GL 45-Einlässe
Material Borosilikatglas (3.3)
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Menge 1
Farbe des Schraubverschlusses Blau
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 950 g
Breite (metrisch) 136 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Blau
Graduierungen 400 bis 1800
Nominales Fassungsvermögen 2000 mL
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 265,5 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 136 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3585, Glas Typ I gemäß Anforderungen des aktuellen US-Arzneibuchs USP <660> Behälter – Glas, Europäisches Arzneibuch EP (3.2.1) Glasbehälter für pharmazeutische Anwendungen, japanisches Arzneibuch JP <7.01> Test für Glasbehälter für Injektionszwecke. Dieses Chargenzertifikat bestätigt, dass die von USP geforderten Fehlergrenzen der ASTM Klasse A erfüllt sind. Das Zertifikat zeichnet den Mittelwert, die Standardabweichung der Charge und das Ausstellungsdatum auf.
Einwegprodukt Wiederverwendbar