Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL45 Schraubverschlusshalter für Autoklav-Temperatursonden, GL 45
Artikelnummer. 15478220 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) Packungsgröße
15478220 GL 45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15478220 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 299912801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.61 €
    128.51 € / 1 Stück
    Sparen 7.10 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GL45 Schraubverschlusshalter für Autoklav-Temperatursonden.
Der DURAN™ GL 45-Temperaturfühlerhalter besteht aus einem Edelstahlhalter, der fest in einen blauen DURAN™ GL 45-Verschluss aus Polypropylen eingesetzt wird. Der Halter fasst die 6,0 mm-Temperaturmesssonden aus Metall, die zumeist in Laborautoklaven und Sterilisatoren verwendet werden. Viele DURAN™ Kunden nutzen ein Autoklav, um den Flüssigkeitsgehalt der DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen zu sterilisieren. Autoklaven nutzen eine Temperaturmesssonde aus Metall, um sicherzustellen, dass die richtige Sterilisationstemperatur erreicht wird. Es ist wichtig, dass die Messspitze der Sonde während der Sterilisation in der richtigen Position gehalten wird. Beim Sterilisieren von Behältern mit Flüssigkeiten kann es schwierig sein, die Temperatursonde während des gesamten Sterilisationszyklus zentral im Behälter und in der gewünschten Tiefe zu halten. Der DURAN™ GL 45-Temperaturfühlerhalter stellt eine einfache und anwenderfreundliche Lösung dar.
  • Einstellbare Ferrule, geeignet für Sonden mit einem Durchmesser von 6,0 mm
  • Die Tiefe der Sonde kann an die Flaschengröße angepasst werden
  • Verwendbar mit DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen (1000 ml oder weniger)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige Sterilisations-/Autoklavierzyklen; Tests zur Hitzedurchdringung in der Kammer während der Leistungsqualifizierung (PQ); Leistungstests nach Wartung oder Reparatur des Autoklaven
Material Edelstahl (316L), PTFE, Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Halsausführung 99 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm