Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Einleitungsrohr Kern NS14/23, rechtw. geb.Länge ab o.K. Schliff 250 mm, mit Olive
Artikelnummer. 10250881
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
250mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10250881 250mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10250881 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05083001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.16 €
    13.32 € / 1 Stück
    Sparen 11.84 €
    47% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Enthält NS-Konus und dünne Kapillare
Länge (metrisch) 250mm
Typ Gaseinlassschlauch
Material Duran Glas
Menge Je 1