Learn More
RETSCH Flaschen aus Duran Glas
Artikelnummer. 10466322 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10466322
Marke: RETSCH 22.523.0004
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Duran Glas
Anzahl pro Packung Gehäuse 10Pack
Verpackung Gehäuse 10Pack
Menge 10Pack.
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Produkttyp Probenflasche