Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas
Spulenkondensatoren aus DURAN™ Glas, mit DURAN™ Schläuchen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duran™ Glas
Spezifikation
DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Für kondensierende Dämpfe | |
Je 1 | |
Duran Glas |
Kühloberfläche: 240 cm2 | |
160 mm | |
NS 29/32 | |
Spulenkühler |