Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glasspulenkondensator
Artikelnummer. 10395781
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung unitSize
10395781 NS 14/23 160 mm 1 Stück
10204391 NS 24/29 250 mm 1 Stück
10003922 NS 29/32 160 mm 1 Stück
10732342 NS 29/32 400 mm 1 Stück
10695031 NS 29/32 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10395781 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05250201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.71 €
    94.63 € / 1 Stück
    Sparen 70.08 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spulenkondensatoren aus DURAN™ Glas, mit DURAN™ Schläuchen.
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm
Beschreibung Kühloberfläche: 240 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Länge (metrisch) Ummantelung 160 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 14/23
Material Duran Glas
Typ Spulenkühler