Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kühlfalle ohne Kondensatablauf, Kern u. Hülse NS 29/32, Inhalt 200 ml, Boro 3.3
Artikelnummer. 10682852
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 200mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10682852 Gehäuse 200mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10682852 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05355046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.74 €
    336.50 € / 1 Stück
    Sparen 133.24 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Enthält Kühlfalle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur direkten Befüllung von Kühlmitteln, geringer Kühlmittelverbrauch
Typ Kühlfalle
Material Duran Glas
Kapazität (metrisch) Gehäuse 200mL
Menge Je 1