Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas
Artikelnummer. 10355641
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
200mm
300mm
600mm
Enthält:
Mit herausnehmbarer Glashülle
NS-Buchse und NS-Kegel
Unit Size:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) Enthält Unit Size
10355641 NS 29/32 300mm Mit herausnehmbarer Glashülle 1 Stück
10346261 NS 14/23 300mm Mit herausnehmbarer Glashülle 1 Stück
10396161 NS 24/29 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10747141 NS 14/23 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10181421 NS 14/23 200mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10234101 NS 29/32 300mm NS-Buchse und NS-Kegel 1 Stück
10632282 NS 29/32 600mm Mit herausnehmbarer Glashülle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10355641 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05133304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.86 €
    104.12 € / 1 Stück
    Sparen 99.74 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 21-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Enthält Mit herausnehmbarer Glashülle
Länge (metrisch) 300mm
Typ Säulen nach Vigreux
Material Duran Glas
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 29/32