Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas für Extraktoren
Artikelnummer. 10710622
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
29/32
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Packungsgröße
10710622 29/32 1 Stück
10189510 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710622 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05246004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    87.15 € / 1 Stück
    Sparen 33.85 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Beschreibung Kühloberfläche:140cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. 29/32
Material Duran Glas
Typ Dimroth Kondensator