Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erweiterungsstück mit Schliffhülse/-kern
Artikelnummer. 10149740
Ansicht ändern
Click to view available options
Konusgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konusgröße Anzahl Standard-Konusverbindungen Packungsgröße
10149740 NS 14/23 NS 29/32 1 Stück
10529951 NS 24/29 NS 19/26 1 Stück
10742682 NS 14/23 NS 19/26 1 Stück
12694873 NS 19/26 NS 24/29 1 Stück
10312711 NS 19/26 NS 29/32 1 Stück
10323331 NS 29/32 NS 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10149740 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 01502914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.75 €
    20.75 € / 1 Stück
    Sparen 13.00 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm
Konusgröße NS 14/23
Material Duran Glas
Produkttyp Erweiterungsadapter
Menge Je 1
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 29/32