Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas
Artikelnummer. 10323331
Change view
Click to view available options
Konusgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Konusgröße Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
10323331 NS 29/32 NS 45/40 1 Stück
10529951 NS 24/29 NS 19/26 1 Stück
10742682 NS 14/23 NS 19/26 1 Stück
12694873 NS 19/26 NS 24/29 1 Stück
10312711 NS 19/26 NS 29/32 1 Stück
10149740 NS 14/23 NS 29/32 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10323331
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01504529
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm
Konusgröße NS 29/32
Material Duran Glas
Produkttyp Erweiterungsadapter
Menge Je 1
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 45/40