Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 10139650
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
14/23
29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10139650 29/32 160 mm 1 Stück
10425192 29/32 400 mm 1 Stück
10224214 14/23 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10139650 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05250214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.64 €
    93.16 € / 1 Stück
    Sparen 106.48 €
    53% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ doppelwandigen Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
  • Gemäß DIN 12593
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Wasseranschluss: GL14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm
Beschreibung Kühloberfläche: 240 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Länge (metrisch) Ummantelung 160 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. 29/32
Material Duran Glas
Typ Spulenkühler