Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Hervorragende Dichtheit
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm |
| Konusgröße | NS 19/26 |
| Material | Duran Glas |
| Produkttyp | Reduktionsadapter |
| Menge | 1Each. |