Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Artikelnummer. 10324001
Change view
Click to view available options
Konusgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
NS 29/32
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Konusgröße Standard-Konusverbindung Nr. unitSize
10324001 NS 19/26 GL 25 1 Stück
10088450 NS 14/23 GL 14 1 Stück
10597741 NS 19/26 GL 14 1 Stück
10692411 NS 19/26 GL 18 1 Stück
10363901 NS 29/31 GL 14 1 Stück
10708931 NS 24/29 GL 14 1 Stück
10160121 NS 29/32 GL 25 1 Stück
10405801 NS 24/29 GL 18 -
10632421 NS 29/32 GL 18 1 Stück
10002944 NS 29/32 GL 32 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10324001
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01312519
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum einfachen Herstellen sicherer, auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Gemäß DIN 12257
  • In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Menge Je 1
Konusgröße NS 19/26
Standard-Konusverbindung Nr. GL 25
Material Duran Glas