Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Konusgröße | NS 24/29 |
| Standard-Konusverbindung Nr. | GL 18 |
| Material | Duran Glas |