Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Schraubgewinderöhrchen aus Glas
Zum einfachen Herstellen sicherer, auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311819
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11100kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Je 1 | |
NS 19/26 | |
GL 18 | |
DURAN-Glas |