Learn More
Witeg™ Duran Scheidetrichter aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konische Form
- Duran Glas
- Enthält Economy Nadelventil und Kappe
- Ventilbohrung: 3 mm
- Gewindegröße: GL 25
- Wird in Packungen mit 2 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Duran Glas |
| Beschreibung | Innendurchmesser des Stopfen: 6.0 mm |
| Skala | Nein |
| Enthält | Economy Nadelventil. |
| Menge | 2/Pckg. |