Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas
Artikelnummer. 10633891
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
10633891 250 mm 1 Stück
10111571 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633891 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05233314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.59 €
    86.25 € / 1 Stück
    Sparen 50.34 €
    36% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Kühlen von Kondensaten
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. 29/32
Material Duran Glas
Typ Spiralkondensator