Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührer aus DURAN™ Glas
Artikelnummer. 10397513
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kolben, 1.000 ml
Kolben, 10.000 ml
Kolben, 100 ml
Kolben, 2.000 ml
Kolben, 250/500 ml
Kolben, 250/500 ml-Kolben, 10 GL-Gewindeanschluss
Kolben, 250 ml
Kolben, 4.000/5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10397513 Kolben, 250/500 ml 1 Stück
11576834 Kolben, 100 ml 1 Stück
11913941 Kolben, 10.000 ml 1 Stück
10781204 Kolben, 1.000 ml 1 Stück
11566854 Kolben, 2.000 ml 1 Stück
10467463 Kolben, 250 ml 1 Stück
11963931 Kolben, 250/500 ml-Kolben, 10 GL-Gewindeanschluss 1 Stück
11398961 Kolben, 4.000/5.000 ml 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10397513
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06307003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glasrührer aus Duran™ Glas.
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben, 250/500 ml
Produkttyp Rührer
Material Glas