Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rührer aus DURAN™ Glas
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kolben, 1.000 ml
Kolben, 10.000 ml
Kolben, 100 ml
Kolben, 2.000 ml
Kolben, 250/500 ml
Kolben, 250/500 ml-Kolben, 10 GL-Gewindeanschluss
Kolben, 250 ml
Kolben, 4.000/5.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Duran™ Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolben, 4.000/5.000 ml |
| Produkttyp | Rührer |
| Material | Glas |