Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Siedekapillare, Kern NS 14/23, Länge ab o.K. Schliff 200 mm, dünner Rohransatz
Artikelnummer. 10342851
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10342851 200mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10342851
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05080001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Zum Abschneiden oder Ausziehen auf die gewünschte Länge. Einbaulänge: 200mm, mit Kernschliff und dünnem Ansatzrohr, hergestellt aus DURAN™- Rohr.
  • Kern: 14/23 NS
Spezifikation
Enthält NS-Konus und dünne Kapillare
Länge (metrisch) 200mm
Typ Gaseinlassschlauch
Material Duran Glas
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 14/23