Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Reagenzgläser mit blauen Graduierungen
Product Code. 11772293
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Graduierungen:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
Unit Size:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Graduierungen Unit Size
11772293 20 ml 0,1 mL 10 Stück
11722025 10 ml 0,1 mL 10 Stück
13198019 20 ml 0,2 ml 10 Stück
13108029 25 ml 0,5 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11772293 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 6400166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    95.50 € / 10 Stück
    Sparen 12.50 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3 für ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber chemischen und thermischen Schocks.
  • Mit Ausguss für einfaches und tropffreies Ausgießen
  • Runder Fuß
  • Klarglas für hervorragende Klarheit 
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Specifications
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 205 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Ausguss
Menge 10/Packung
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen
Graduierungen 0,1 mL