Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Reagenzgläser mit blauen Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Graduierungen:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss für einfaches und tropffreies Ausgießen
- Runder Fuß
- Klarglas für hervorragende Klarheit
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 215 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Enthält | Ausguss |
| Menge | 10/Packung |
| Graduated | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |
| Graduierungen | 0,5 mL |