Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Doppelwandige Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 15443253 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15443253 500 mL 1 Stück
15476834 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443253 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242564451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.21 €
    554.77 € / 1 Stück
    Sparen 62.44 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Doppelwände ermöglichen es, die Temperatur des Inhalts der weiten Öffnung zu halten. GLS 80™ Die Flasche muss kontrolliert werden.
Die doppelwandige DURAN™-Weithalsflasche GLS 80™ verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation. Es können warme oder kalte Flüssigkeiten durch die Ummantelung zirkulieren, um die Temperatur in dieser DURAN™-Schraubverschlussflasche zu regeln. Die doppelwandigen DURAN™-Flaschen sind eine verschließbare und flexible Alternative zu deckellosen ummantelten Bechergläsern.
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Gleichmäßige Erwärmung bzw. Kühlung durch die Position der 10 mm-PTFE-Einlass-/Auslassschlauchanschlüsse um die Ummantelung
  • Leicht ablesbare Skala auf dem Innengefäß
  • Für höhere Sicherheit lassen sich die GL 18-Auslassschlauchanschlüsse entfernen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher, kostengünstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Schakmantel für temperaturgesteuerte Reaktionen wie Enzymaufschlüsse; Lagerung bei konstanter Temperatur; Arbeiten mit endo- oder exo-thermischen Reagenzien; Große Kühlfalle oder Kondensator bei Verwendung mit Trockeneis im Innenbehälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 110 mm