Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Doppelwandige Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Product Code. 15476834 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
15476834 1000 mL 1 Stück
15443253 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15476834 Supplier DWK LIFE SCIENCES™ Supplier No. 242565456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 €
    662.54 € / 1 Stück
    Sparen 122.46 €
    15% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die GLS 80™ Laborflasche, doppelwandig (ummantelt), breit geöffnet, klar und graduiert, verfügt über eine integrierte Hülle, die den Inhalt von der Außenumgebung isoliert. Zirkulieren Sie erhitzte oder gekühlte Flüssigkeiten durch die Hülle zur präzisen Temperaturkontrolle.
  • Integrierte Hülle isoliert den Flascheninhalt von der Außenwelt für eine präzise Temperaturkontrolle
  • Erhitzte oder gekühlte Flüssigkeiten können durch die Hülle zirkuliert werden, um die Temperatur in der Flasche mit Schraubverschluss zu regeln
  • Der breite 80-Meter-Mund GLS ermöglicht einfachen Zugang zum Flascheninhalt
  • 10-mm-PTFE-Ein- und Auslassschlauchanschlüsse rund um die Mantel sorgen für gleichmäßige Heizung oder Kühlung
  • Leicht ablesbare graduierte Volumenskala am inneren Gefäß
  • Abnehmbare GL 18-Auslosschlauchverbindungen für erhöhte Sicherheit
  • Dichtbare und flexiblere Alternative zu offen ummantelten Bechern
Specifications
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher, kostengünstiger, ummantelter Chemostat oder Bioreaktor für temperaturkontrollierte Reaktionen wie Enzymverdauungen; Lagerung bei konstanter Temperatur; Arbeit mit endothermischen oder exothermen Reagenzien; Großer Kaltfalle oder Kondensator bei Verwendung mit Trockeneis im inneren Behälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Rund
Produkttyp Laborflasche