missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Doppelwandige Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert

Artikelnummer. p-7189435 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15443253

Marke: DWK Life Sciences 242564451

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Durch die Doppelwände kann der Flascheninhalt erwärmt oder gekühlt werden.

Die doppelwandige DURAN™-Weithalsflasche GLS 80™ verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation. Es können warme oder kalte Flüssigkeiten durch die Ummantelung zirkulieren, um die Temperatur in dieser DURAN™-Schraubverschlussflasche zu regeln. Die doppelwandigen DURAN™-Flaschen sind eine verschließbare und flexible Alternative zu deckellosen ummantelten Bechergläsern.
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Gleichmäßige Erwärmung bzw. Kühlung durch die Position der 10 mm-PTFE-Einlass-/Auslassschlauchanschlüsse um die Ummantelung
  • Leicht ablesbare Skala auf dem Innengefäß
  • Für höhere Sicherheit lassen sich die GL 18-Auslassschlauchanschlüsse entfernen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher, kostengünstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Schakmantel für temperaturgesteuerte Reaktionen wie Enzymaufschlüsse; Lagerung bei konstanter Temperatur; Arbeiten mit endo- oder exo-thermischen Reagenzien; Große Kühlfalle oder Kondensator bei Verwendung mit Trockeneis im Innenbehälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt