Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laborflasche mit Schraubverschluss und Ausgießring, Weithals, Braun, GLS 80™ Faden
Artikelnummer. 11706918 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11706918 1000 mL 10 Stück
11321435 500 mL 10 Stück
10437223 5000 mL 1 Stück
10755383 10.000 mL 1 Stück
10323423 20.000 mL 1 Stück
12686167 250 mL 10 Stück
11716918 2000 mL 10 Stück
11649938 3500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11706918 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 1160147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 €
    759.60 € / 10 Stück
    Sparen 210.40 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ GLS 80™ Laborflasche mit Schraubverschluss und Gießring, breite Öffnung, Bernstein, GLS 80™ Gewinde. GLS DURAN™ 80™ Laborflasche mit Schraubverschluss und Gießring, breite Mündung, Bernstein bietet UV-Schutz für lichtempfindliche Inhalte. Hergestellt aus USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 mit breitem GLS 8
  • Hergestellt aus hochreinem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 mit ausgezeichneter thermischer Leistung und hoher chemischer Beständigkeit
  • Die verschmolzene äußere Bernsteinschicht bietet UV-Schutz bis zu etwa 500 nm und entspricht den USP/EP-Standards für die Lebensdauer der Flasche
  • Innenflächen behalten die Standardglaseigenschaften DURAN™ , da Farbe nur extern aufgetragen wird
  • Der breite GLS 80TM-Mund ermöglicht einen einfachen Zugang zum Flascheninhalt und das Einsetzen von Trichtern mit großem Volumen
  • Ein spezielles GLS 80TM-Gewindedesign ermöglicht ein schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer vollen Umdrehung
  • Optimierte Geometrie ermöglicht einfaches Befüllen, Gießen und Reinigen; Löffel, Pfannenwender und Pinzetten können problemlos verwendet werden
  • Große Basisfläche sorgt für Stabilität während der Nutzung
  • Leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und Markierungsfeld in aufgebranntem, hochhaltbarem weißem keramischen Emaille
  • Permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Fertigungschargen
  • Geliefert, komplett mit blauem Polypropylen-Schraubverschluss und tropfenfreiem Gießring, der für den Einsatz bis zu 140 °C zugelassen ist
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C; entspricht ISO 4796-1
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Zubereitung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Probennahme lichtempfindlicher Materialien; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Transport und Versand lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Behälter zum Umgang mit Flüssigkeiten
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10/Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GLS 80
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 34 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche