Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche mit Schraubverschluss und Ausgießring, Weithals, Braun, GLS 80™ Faden
Artikelnummer. 12686167 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12686167 250 mL 10 Stück
11321435 500 mL 10 Stück
11706918 1000 mL 10 Stück
10437223 5000 mL 1 Stück
10755383 10.000 mL 1 Stück
10323423 20.000 mL 1 Stück
11716918 2000 mL 10 Stück
11649938 3500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12686167 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 218663653
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit UV-Schutz.
DURAN™ weite Öffnung GLS 80™ sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für seine exzellenten thermischen Eigenschaften und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Zugabe einer verschmolzenen, externen bernsteinfarbenen Schicht sorgt dafür, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards und hält die Lebensdauer der Flasche aufrecht. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld aus permanenter weißer Emaille. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ weite Öffnung GLS 80™ Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm durch äußere Einfärbung. Da die Farbe lediglich extern aufgetragen wird, weisen die internen Oberflächen die standardmäßigen DURAN™ Glaseigenschaften auf
  • Einfacher Zugang zum Flascheninhalt durch den großen Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielles Gewindedesign für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Optimales Befüllen und Ausgießen und besonders einfache Reinigung
  • Löffel, Spatel und Pinzetten lassen sich leicht manipulieren
  • Selbst großvolumige Trichter können problemlos in die Flaschen eingeführt werden
  • Stabilität durch die große Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Feuergebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Zubereitung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien; Probennahme lichtempfindlicher Materialien; Kultivierungsgefäß; Aufbewahrung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Transport und Versand lichtempfindlicher Medien und Reagenzien; Behälter zum Umgang mit Flüssigkeiten
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 95 mm