Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit weitem Hals.
- Geformt aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 für hervorragende thermische Leistung und hohe chemische Beständigkeit
- Der breite 80-Meter-Mund GLS ermöglicht einfachen Zugang zum Flascheninhalt und bietet Platz für große Trichter, Löffel, Pfannenwender und Pinzetten mit großem Volumen
- Ein spezielles GLS 80-Gewinde-Design ermöglicht das schnelle Öffnen und Schließen in weniger als einer vollständigen Drehung
- Optimale Füll- und Gießgeometrie mit besonders einfacher Reinigung aufgrund des breiten Halsdurchmessers
- Robustes ISO 4796-1-Design für eine lange Lebensdauer
- Leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und Markierungsfeld in aufgebranntem, hochhaltbarem weißem keramischen Emaille
- Permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Fertigungschargen
- Eine große Basisfläche sorgt für ausgezeichnete Stabilität
- Geliefert, komplett mit blauem Polypropylen-Schraubverschluss (integrierter Lippendichtung) und tropfenfreiem Polypropylen-Gießring für sauberes, sicheres Arbeiten bis zu 140 °C
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter |
| Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | Je 1 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | GLS 80 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |