Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 13127236 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
30.000 mL
3500 mL
50.000 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13127236 250 mL 10 Stück
10256272 500 mL 10 Stück
10378322 1000 mL 10 Stück
10563253 2000 mL 10 Stück
10114642 5000 mL 1 Stück
10318322 10.000 mL 1 Stück
10113772 20.000 mL 1 Stück
11699928 3500 mL 1 Stück
11301465 50.000 mL 1 Stück
11311465 30.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 13127236 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 218603656
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen.
Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit weitem Hals.
DURAN™ breites Maul GLS 80™ Laborflaschen werden aus hochreinem, klarem Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3 geformt, das für seine hervorragende Wärmeleistung und hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robusten ISO Die Konstruktion 4796-1 gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld in permanenter weißer Emailfarbe. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ breites Maul GLS 80™ werden komplett mit blauem Polypropylen-Verschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C °geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig °autoklavierbar.
  • Einfacher Zugang zum Flascheninhalt durch den großen Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielles Gewindedesign für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Optimales Befüllen und Ausgießen und besonders einfache Reinigung
  • Löffel, Spatel und Pinzetten lassen sich leicht manipulieren
  • Selbst großvolumige Trichter können problemlos in die Flaschen eingeführt werden
  • Stabilität durch die große Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
  • Mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Arbeiten
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Clear
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Stück/Packung
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussfarbe Blue
Closure Included Yes
Graduated Yes
Öffnung Wide
Fit for Purpose Certified Quality
Höhe (metrisch) 110 mm
Verschlussauskleidung Linerless
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GLS 80
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Round
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Laboratory Bottle