Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert, ohne Schraubkappe
Artikelnummer. 11649838 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11649838 20.000 mL 1 Stück
11669838 10.000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11649838 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 1160110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 €
    1163.37 € / 1 Stück
    Sparen 216.63 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ GLS 80™ Produktions- und Aufbewahrungsflaschen, Carboys, Clear, GLS 80™ Thread, Graded sind großvolumige Borosilikatglas-Ballons mit dicken Wänden für überlegene mechanische Festigkeit, ideal für die Massenlagerung und den Umgang mit flüssigen und festen Zwischenprodukten in der pharmazeutischen und Laborproduktion.
  • Dickwandige Borosilikat-3,3-Glaskonstruktion für überlegene mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
  • Hergestellt aus Typ-I-Glas, das den EP- und JP-Pharmakopoe-Standards entspricht USP – ideal für die pharmazeutische Produktion
  • Hergestellt aus anorganischen Materialien; zertifiziert BSE/TSE-frei
  • Retrace-Code ist für die Rückverfolgbarkeit der Chargen und die Konformitätszertifizierung enthalten.
  • Geeignet für Hochtemperatursterilisation, Depyrogenation und Autoklavierung
  • Flache, robuste Basis unterstützt die Verwendung großer magnetischer Rührstäbe für Mischprozesse
  • Große, dauerhafte, leicht lesbare weiße keramische Emaille-Graduierungsmarken für eine genaue Volumenschätzung
  • Der breite GLS 80TM-Halsdurchmesser ermöglicht einfaches Auffüllen, Gießen und Reinigen
  • Ohne Schraubverschluss oder Gießring geliefert; kompatibel mit GLS 80TM-Kondensatoren und Steckverbindersystemen
  • Erhältlich mit individuell gestalteten Logos, Identifikationsetiketten oder Abschlussabschlüssen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von Pharmazeutika; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Closure Included Nein
Graduated Nein
Öffnung Weit
Verschlussgröße GLS 80
Durchmesser (metrisch) 289 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,28 gal.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche