Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Erlenmeyerkolben für Masseverbindung
Artikelnummer. 10585952
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10585952
Marke: Karl Hecht™ 41915018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgestattet mit einem verstärkten Hals mit Standardschliff und klar und dauerhaft markierter Gelenkgröße.
  • Graduiert mit langlebigen weißen Markierungen
  • Leerer Beschriftungsbereich im Lieferumfang enthalten
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Stopfen separat erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Flaschenhalstyp verstärkt
Standard-Konusverbindung 29/32
Beschriftungsfläche Weiß
Graduated Ja
Bodenform Flach