Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot
Artikelnummer. p-7189327 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
11722342 GL 32 10 Stück
11732342 GL 45 -
2 options
Artikelnummer. 11722342
Marke: DWK Life Sciences 292441909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss mit Dichtung und hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung (peroxidisch vernetztes Silikon). Chemisch beständiger als PP-Verschluss. Ein passender Ausgießring aus rotem ETFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten.
  • Autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
  • Geeignet für die Trockenhitzesterilisation bis zu 180 °C.
  • Die zusätzliche 30 % Glasfaserverstärkung des PBT-Harzes verbessert Steifheit, Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit der Schraubkappe
  • Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
  • Der passende Ausgießring aus rotem ETFE gestattet ein tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Alle Komponenten entsprechen den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelechtheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe rot
Beschreibung Ausgießring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Geeignet für die Sterilisation mit trockener Hitze; Druckanwendungen; Aufbewahrung korrosiver Reagenzien; chemische und thermische Reaktionen; Langzeitaufbewahrung/Archivierung von Proben, Medien und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand
Material PBT, ETFE, PTFE, Silikon, Glasfaser, ETFE, Fiberglass
Menge 10 St./Packung
Material des Schraubverschlusses ETFE
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichtetes Silikon
Verschlussmaterial ETFE