Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Die rote Polybutylenterephthalat (PBT) GL-Kappe und die ETFE-Ausgießringe bieten eine größere thermische und chemische Beständigkeit als die äquivalenten Polypropylen-Komponenten. Die Schraubkappendichtung verfügt über eine PTFE-beschichtete Kappeneinlage für eine effiziente Abdichtung. Der ETFE-Ausgießring sorgt für tropffreies Ausgießen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung
- Der Deckeleinsatz bildet einen dichten Abschluss mit in der Flasche peroxidkatalysiertem Silikon
- Peroxidkatalysiertes Silikon
- Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und manipulationssichere Schraubverschlüsse
- Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | rot |
| Beschreibung | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Geeignet für die Sterilisation mit trockener Hitze; Druckanwendungen; Aufbewahrung korrosiver Reagenzien; chemische und thermische Reaktionen; Langzeitaufbewahrung/Archivierung von Proben, Medien und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand |
| Material | PBT, ETFE, PTFE, Silikon, Glasfaser, ETFE, Fiberglass |
| Menge | 10 St./Packung |
| Material des Schraubverschlusses | Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Auskleidungsmaterial | PTFE-beschichtetes Silikon |
| Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
| Verschlussmaterial | PBT mit Glasfaser |
| Mehr anzeigen |