Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Artikelnummer. 10579171 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Packungsgröße
10579171 NS 24/29 400 mm 1 Stück
10111411 NS 29/32 250 mm 1 Stück
10090131 NS 24/29 250 mm 1 Stück
10385341 NS 29/32 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10579171 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242558103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 €
    154.95 € / 1 Stück
    Sparen 48.05 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kühler mit großer Kühlfläche zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
Kombiniert man die Kühleigenschaften des Liebigkühlers mit denen des Dimrothkühlers erhält man den Intensivkühler. Dieser zeichnet sich durch seine große Kühlfläche aus (Kühlwendel und Außenmantel) und eignet sich dadurch zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
  • Dieser Kühlertyp hat aufgrund einer Kühlspirale und eines Doppelmantels eine sehr große Kühlfläche und ist deshalb besonders für Arbeiten mit niedrigsiedenden Medien geeignet
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Länge (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, Silikon
Typ Nicht-DIN-Größe
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.