Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dose, mit Falz und Deckel
Artikelnummer. 15241909 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15241909 500 mL 10 Stück
15231909 250 mL 10 Stück
15221909 70 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15241909 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242075109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 €
    768.80 € / 10 Stück
    Sparen 281.20 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Glasdose ermöglicht die Lagerung sowie den Transport von Materialien. Der passende Deckel verhindert Verwirbelungen beim Transport oder Kontaminationen.
Zur Lagerung von Substanzen und Materialien nutzt man idealerweise Gefäße, die man verschließen kann. So können Substanzen und Materialien vor nicht gewünschten Einwirkungen geschützt werden. Diese Gefäße sind in unterschiedlichen Formen wie z.B. Dosen, Zylindern oder Kästen erhältlich. Die Wahl des Gefäßes erfolgt gemäß der Anwendung und/oder Beschaffenheit des Materials.
  • Mit Falz und Deckel für sichere Lagerung und Transport
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 121 mm