Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Rührerwelle, Ø 10 mm, austauschbar, WS
Artikelnummer. 10405241 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Typ:
Länge:320 mm
Länge:370 mm
Länge:410 mm
Länge:440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10405241
Marke: DWK Life Sciences 245837408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die KPG™-Rührwelle ist ein Rührer, der passgenau auf die KPG™-Lagerhülse angefertigt ist, und eignet sich zum Rühren von viskosen Medien.
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
  • Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
  • Lauffläche geschliffen und poliert
  • Austauschbar
  • Ø 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Je 1
Artikelbeschreibung Rühren bei hoher Rührgeschwindigkeit
Typ Länge:320 mm
Verbindungsgröße 25