Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, hohl
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Typ:
geschliffen
poliert
Verbindungsgröße:
WB 10
WB 16
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Hohle DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
- Hohl
- In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Rühren von Reaktionslösungen mit hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten; Zur Weiterverarbeitung zu verschiedenen Rührformen und -typen |
| Typ | geschliffen |
| Verbindungsgröße | WB 16 |