Beschreibung
Hohle DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
- Hohl
- In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Rühren von Reaktionslösungen mit hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten; Zur Weiterverarbeitung zu verschiedenen Rührformen und -typen |
| Typ | geschliffen |
| Verbindungsgröße | WB 10 |