Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laborflasche, Braun
Artikelnummer. 11321445 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11321445 500 mL 10 Stück
11311445 250 mL 10 Stück
11735384 1000 mL 10 Stück
15543537 100 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321445 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 1094368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 €
    601.50 € / 10 Stück
    Sparen 343.50 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druck- und vakuumfeste Laborglasflaschen aus Braunglas.
Der DURAN™ Druck plus + GL 45-Flaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen, die mit Vakuum oder Druck verbunden sind. Standardmäßige Laborglasflaschen sind nicht dafür ausgelegt, Druckunterschieden sicher standzuhalten. Aufgrund einer veränderten Geometrie erhöht sich der Druck. + Die Flaschen sind garantiert druckbeständig und bieten somit optimale Sicherheit für Benutzer und Inhalt. Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin ISO 4796-1:2016 zur Aufrechterhaltung der Instrumentenkompatibilität. Der Druck plus + Die Flaschen sind nach DIN EN 1595 zertifiziert. Die Flaschen werden aus hochreinem, bernsteinfarbenem Borosilikatglas 3.3 nach USP/EP Typ I geformt, das für seine hervorragende Wärmeleistung und hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bekannt ist. Das bernsteinfarbene Glas erfüllt die in den aktuellen Überarbeitungen festgelegten Grenzwerte für den UV-Lichtschutz. USP und EP 3.2.1. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala, die in einem markanten blauen Emaille aufgedruckt ist. Permanenter Rückverfolgungscode auf jeder Flasche zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge.
  • Garantiert vakuum- und druckbeständig von –1 bar bis +1,5 bar aufgrund der geänderten Geometrie (basierend auf ISO 4796-1)
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm durch äußere Färbung
  • Die ausschließliche äußere Farbanwendung gewährleistet, dass die Innenflächen einen einheitlichen Standard aufweisen. DURAN™ Glaseigenschaften
  • Hochbeständige, langlebige Beschichtung
  • Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin ISO 4796-1:2016 zur Aufrechterhaltung der Instrumentenkompatibilität
  • Optimale Sicherheit beim Arbeiten unter Druck oder Vakuum
  • Geeignet für Vollvakuum ps = -100 kPa
  • Druckbeständigkeit entspricht DIN EN 1595
  • Eingebrannt, hochbeständige blaue Keramik zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Vakuumfiltration; Probenahme unter Druck; Aufbewahrung flüchtiger Lösungsmittel; Aufbewahrung gaserzeugender Materialien
Enthält ohne Schraubkappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 86 mm