Beschreibung
DURAN™ Hülsen in der Langschliffvariante werden häufig im Hoch-Vakuum-Bereich eingesetzt.
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 22 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |