Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Membranentlüftungs-GL-Schraubverschluss, blauer PP, eingeschweißte ePTFE-Membran zur Druckausgleichung während des Autoklavierens
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
- Druckausgleichung während der Dampfsterilisation ermöglicht die 0,2 μm lange ePTFE-Membran einen automatischen sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen
- Die mikroporöse ePTFE-Membran blockiert das Eindringen von Flüssigkeiten oder Feststoffen und hält den Flascheninhalt während des Autoklavenzyklus steril
- Erhöhte Gasaustauschrate durch dünne 0,2 μm ePTFE-Membran in Kombination mit größeren Belüftungsöffnungen
- PTFE-Membran- und Polypropylengitterunterstützung sind ultraschallgeschweißt und bilden so eine langlebige Abdichtung
- Wiederverwendbarer und kostengünstiger — Austausch wird nach 3 bis 5 Autoklavzyklen empfohlen oder wenn die Membran beschädigt oder kontaminiert ist
- ePTFE-Membran entspricht USP 121 °C Klasse VI; gestützt durch ein Polypropylengitter
- Kompatibel mit GL 25, GL 32 und GL 45 DIN-Gewindelaborflaschen; ideal für die Speicherung oder den Transport von gaserzeugenden Medien
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druckausgleich während der Dampfsterilisation/Autoklavierung von Medien oder Puffern; steriler Gasaustausch für aerobe mikrobielle, Schüttler- und Suspensionszellkulturen; Autoklavieren von Medien und Puffern; Kurzzeitlagerung von sterilisierten Medien; Lagerung von gasbildenden Materialien |
| Material | Polypropylen, EPTFE |
| Menge | 5/Packung |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Durchmesser (metrisch) | 41 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Produkttyp | Verschlusskappe |