Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Transportwagen, für DURAN™ GL 45 20-Liter-Flasche, Edelstahl
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.
- Mit Transportwagen können 20-Liter-Flaschen in Labors oder Reinräumen transportiert werden. Optionale Metallgriffe sind erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Synthesekautschuk, Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherer Transport von Laborflaschen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DURAN Transportwagen Edelstahl für 20 L DURAN GL 45 Flaschen |
| Menge | Je 1 |