Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, Enghals, ungeschliffenen, ungeschliffen Enghals
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Die Kulturflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzesterilisation.
- Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
- Retrace code
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß |
| Enthält | mit Druck |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 182 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |