Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder mit sechseckigem Boden, Klasse B
Artikelnummer. 15201779 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15201779 100 mL -
15211779 250 mL 2 Stück
15221779 500 mL 2 Stück
15281769 25 mL 2 Stück
15291769 50 mL 2 Stück
10324961 1000 mL 1 Stück
10469342 2000 mL 1 Stück
15271769 10 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15201779 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 216182408
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis.
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Die Mischzylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
  • Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
  • Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
  • Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Toleranz ±1 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Enthält 2/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm