Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mehrfachanschlusskappe, GL 45, Schlauchverbinder, für Peristaltikschläuche, 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüsse, rote PBT-Schraubkappe
Artikelnummer. 16474460 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Anschlusskappe (5-Port)
Steckerkappe (2-Port)
Steckerkappe (3-Port)
Steckerkappe (4-Port)
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
16474460 Steckerkappe (4-Port) 1 Stück
16454954 Steckerkappe (2-Port) 1 Stück
16464460 Steckerkappe (3-Port) 1 Stück
16464954 Anschlusskappe (5-Port) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474460 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292652808
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3 ,4 oder 5 Peristaltikschlauchanschlusskappen für DURAN™ GL 45-Flaschen.
Das wiederverwendbare DURAN™ GL 45-Anschlusskappensystem ist ideal für den aseptischen Flüssigkeitstransfer in oder aus DURAN™ Flaschen mit Peristaltikpumpenschläuchen. Die Schraubverschlüsse passen für alle DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen mit 100 ml und größer Die Schlauchverbinder mit Schlauchtülle (4,2 mm Außendurchmesser) sind für enge peristaltische Pumpenschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 inch) geeignet.
  • Die Kappen verfügen über ein GL 45-Gewinde, das auf DURAN™ Flaschen passt
  • Die Schlauchverbinder mit Stecktülle sind für Peristaltikschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 4,2 mm geeignet
  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen aus Edelstahl 316L
  • Bei 121 oder 134 °C autoklavierbar
  • Baumaterialien sind als für den Lebensmittelkontakt zugelassen zertifiziert
  • Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionsschaltung für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Einsatz in einem chemischen Mikroreaktor
Produkttyp Steckerkappe (4-Port)