Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenkasten, mit aufgeschliffener Glasplatte
Artikelnummer. 10340931 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 60 x 50 mm
120 x 100 x 50 mm
130 x 130 x 50 mm
150 x 150 x 50 mm
180 x 120 x 60 mm
210 x 210 x 100 mm
250 x 250 x 140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10340931 180 x 120 x 60 mm 1 Stück
10355191 120 x 100 x 50 mm 1 Stück
10766711 130 x 130 x 50 mm 1 Stück
10693341 150 x 150 x 50 mm 1 Stück
10095170 210 x 210 x 100 mm 1 Stück
10029850 250 x 250 x 140 mm 1 Stück
15271689 100 x 60 x 50 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10340931 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 213632805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    84.56 € / 1 Stück
    Sparen 20.44 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präparatekästen dienen zur Lagerung von Materialien. Die großen Glasflächen ermöglichen einen guten Einblick in das Glas auf dessen Inhalt.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren.
  • Durch den präzisen Schliff an Glasplatte und Gefäßunterteil wird ein dichtes Verschließen ermöglicht
  • Aufliegende Platte
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausstellung von Proben; Aufbewahrung
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1