Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Offene Verschlusskappe mit zentraler Öffnung, geeignet für Brombutylstopfen, Durchstechsepten aus Silikon oder Glasanschlüsse. Chemikalienbeständiger als die PP-Kappe.
- Kompatibel mit GL-Flaschengewinden
- Rotes PBT bietet hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit
- Glasverstärktes PBT bietet hohe Festigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Innendurchmesser (metrisch) | Bohrungsgröße 9,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische Reagenzienverabreichung und Kulturprobennahme mit einer Spritze und Nadel |
| Material | PBT |
| Menge | 10/Packung |
| Material des Schraubverschlusses | Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | GL14 |
| Verschlussmaterial | PBT mit Glasfaser |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Mehr anzeigen |