Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original GL 45 Laborflasche, mit Hochtemperaturverschluss, Klarglas, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN Original GL 45 Laborflaschen werden komplett mit Hochtemperatur-Schraubverschlüssen und Ausgießringen geliefert. Die roten Polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 Schraubverschlüsse mit PTFE-ummantelter Silikonkappenauskleidung und ETFE-Ausgießringen bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit gegenüber vergleichbaren Polypropylen-Komponenten. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar und eignen sich darüber hinaus für die Trockenhitzesterilisation bis zu 180 °C. Alle Komponenten entsprechen den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelechtheit wie z. B. (EU) Nr. 10/2011.
- Komplett geliefert mit Schraubkappe aus rotem Polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 mit PTFE beschichteter Silikonauskleidung und ETFE-Ausgießring für tropffreies Ausgießen.
- Komplett geliefert mit Hochtemperatur-Schraubkappen aus PBT und ETFE-Ausgießringen.
- Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare, abgestufte Volumenskala und ein Markierungsfeld aus permanentem, weissem Email.
- Permanenter Retrace Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit des gesamten Fertigungsloses.
- Geeignet für die Langzeitlagerung
- Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
- Alle Komponenten sind für die Sterilisation mit trockener Hitze bis 180 °C geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Sterilisation mit trockener Hitze; Autoklavieren von flüssigen Medien; Lagerung von korrosiven Reagenzien; Probenahme; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand |
| Enthält | mit roter PBT Hochtemperatur-Schraubkappe und ETFE-Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, ETFE |
| Menge | 10 St./Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Verschlussmaterial | PBT mit ETFE-Ausgießring |
| Durchmesser (metrisch) | 101 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |