Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Originale Laborflasche, bernsteinfarben, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, abgestuft
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Die originalen GL-Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard der multifunktionalen Laborflaschen geworden. Die Flaschen werden aus hochreinem, bernsteinfarbenem Aluminium des Typs I nach USP/EP geformt. DURAN™ Borosilikatglas 3.3, bekannt für seine hervorragende Wärmeleistung und hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen. Eine Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robusten ISO Die Konstruktion 4796-1 gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Zugabe einer verschmolzenen, externen bernsteinfarbenen Schicht sorgt dafür, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards und hält die Lebensdauer der Flasche aufrecht. Die bernsteinfarbenen Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Markierungsfeld aus permanentem weißen Emaille. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Die originalen bernsteinfarbenen Flaschen werden wahlweise mit oder ohne dem ikonischen blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für Temperaturen bis zu 140 °C °geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig °autoklavierbar.
- Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
- UV-Schutz bis ca. 500 nm durch äußere Färbung
- Die ausschließliche äußere Farbanwendung gewährleistet, dass die Innenflächen einen einheitlichen Standard aufweisen. DURAN™ Glaseigenschaften
- Sehr haltbare und chemikalienbeständige bernsteinfarbene
- Mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
- Eingebrannt, äußerst haltbarer weißer Keramikdruck
- Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für verbessertes Ausgießen, sodass ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Amber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß |
| Enthält | Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10/Pk. |
| Menge | 10 St./Packung |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Verschlussfarbe | Blue |
| Mehr anzeigen |